Merck
443336
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-N-isopropylaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.534 (lit.)
bp
223-225 °C (lit.)
gęstość
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
LHGCJZLKSBOOTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
N-Ethyl-N-isopropylaniline-borane is a highly reactive amine-borane adduct. The reaction of diborane gas with neat amine at 0-5°C affords N-ethyl-N-isopropylaniline-borane.
Zastosowanie
N-Ethyl-N-isopropylaniline may be used in the preparation of borane-N-ethyl-N-isopropylaniline complex, a reagent used for hydroboration.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Molecular addition compounds. 11. N-ethyl-N-isopropylaniline-borane, a superior reagent for hydroborations and reductions.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(!5), 5154-5163 (1998)
Microwave-assisted synthesis of highly substituted aminomethylated 2-pyridones.
Pemberton N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(23), 7830-7835 (2004)