Merck
442356
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-co-maleic anhydride), partial propyl ester, cumene terminated
average Mn ~1,900 by GPC
Synonim(y):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
average Mn ~1,900 by GPC
skład
acid groups converted to ester, 50%
liczba kwasowa
200‑240 mg KOH/g
temp. przejścia
Tg 110 °C
rozpuszczalność
ketones, ethers and alkali: soluble
Opis ogólny
~2:1 mole ratio of styrene: maleic anhydride
Zastosowanie
Leveling aids in films, embrittling/anti-resoil agents in shampoos, pigment dispersants, paper sizing and aqueous grinding fluids.
Cechy i korzyści
Low solution viscosity and high functionality.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)