Merck
441910
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2-benzothiazolinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrNOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
229-233 °C (lit.)
ciąg SMILES
Brc1ccc2NC(=O)Sc2c1
InChI
1S/C7H4BrNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(10)9-5/h1-3H,(H,9,10)
Klucz InChI
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Opisano syntezę 6-bromo-2-benzotiazolinonu.[1] Gęstość 6-bromo-2-benzotiazolinonu wynosi 1,7496 g/cm3 w 25°C.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3-Substituted 6-Bromo-2-benzothiazolinones and Their Antialgal and Plant Growth Regulating Activity.
Sidoova E, et al.
Chemical Papers, 46(2), 112-115 (1992)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 2, 136-136 (2015)
K Král'ová et al.
General physiology and biophysics, 12(5), 421-427 (1993-10-01)
2-Alkylthio-6-aminobenzothiazoles and their 6-N-substituted derivatives 3-(2-alkylthio-6-benzothiazolylaminomethyl)-2-benzothiazolineth iones and 3-(2-alkylthio-6-benzothiazolylaminomethyl)-6-bromo-2-benzothia zolinones inhibit photosynthetic processes in spinach chloroplasts and the chlorophyll production in Chlorella vulgaris. The inhibitory activity depends on the alkyl chain length of the thioalkyl substituent. The site of action