This product is packaged under Argon.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
dendritic pieces
purified by
distillation
composition
Ba
reaction suitability
core: barium, reagent type: reductant
resistivity
50.0 μΩ-cm, 20°C
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis | description beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis | description pieces, 1 cm, 99% trace metals basis | description beads, ≤2.0 mm particle size, 99.99% trace metals basis |
| assay 99.9% trace metals basis | assay 99% trace metals basis | assay 99% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis |
| form dendritic pieces | form beads | form pieces | form beads |
| resistivity 50.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 50.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 50.0 μΩ-cm, 20°C | resistivity 50.0 μΩ-cm, 20°C |
| mp 725 °C (lit.) | mp 725 °C (lit.) | mp 725 °C (lit.) | mp 725 °C (lit.) |
| density 3.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 3.6 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 1640 °C (lit.) | bp 1640 °C (lit.) | bp 1640 °C (lit.) | bp 1640 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-39-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is the Barium packaged in oil or under a protective atmosphere?
1 answer-
Helpful?
-
-
Hi, These Barium dendritics are grindable. I mean as a powder form to use as the precursor. Thank you Manasa
1 answer-
The grinding of barium dendritic pieces into powder has not been attempted internally. A possible option would be to mill the barium dendritic or to shave it. However, based on the physical properties of barium, it may be difficult to grind to a powder.
Please note that oxide will form in the presence of air.Helpful?
-