Przejdź do
403334
Barium
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
293,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ba
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.33
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-149-1
MDL number:
Assay:
99% trace metals basis
Form:
pieces
293,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
pieces
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
50.0 μΩ-cm, 20°C
impurities
0.5% strontium
particle size
1 cm
bp
1640 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ba]
InChI
1S/Ba
InChI key
DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Promotes anchorage-independent growth and invasion of human HaCaT keratinocytes via c-SRC kinase activation
Reactant for synthesis of heterobimetallic alkaline earth complexes
Commonly used for medicinal purposes, particularly for visualization of the gastrointestinal tract
Reactant involved in:
  • Interactions with fused quartz
  • Aggregation of alginate-coated iron oxide nanoparticles
Critical for the synthesis of pure Ba21M2O5HX (M = Ge, SI, Ga, In, Tl) suboxide Zintl phases.3
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
735787237094938386
description
pieces, 1 cm, 99% trace metals basis
description
beads, 0.5-2.0 mm particle size, 99% trace metals basis
description
rod, diam. ~2 cm, ≥99% trace metals basis
description
beads, ≤2.0 mm particle size, 99.99% trace metals basis
assay
99% trace metals basis
assay
99% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
core: barium
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
core: barium
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
725 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
mp
725 °C (lit.)
form
pieces
form
beads
form
rod
form
beads
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Barium
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7440-39-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)