Kluczowe dokumenty
441082
Gallium(III) phthalocyanine hydroxide
Dye content 75 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H17GaN8O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
599.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 75%
mp
>300 °C (lit.)
λmaks.
695 nm
ciąg SMILES
O[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)