Merck
440981
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%
Synonim(y):
(R)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.54
Beilstein:
2202928
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
ciśnienie pary
0.04 mmHg ( 25 °C)
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −0.9°, neat
czystość optyczna
ee: 97% (GLC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.48 (lit.)
tw
213 °C (lit.)
gęstość
1.321 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m0/s1
Klucz InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-VKHMYHEASA-N
Zastosowanie
Used in the synthesis of (S)-(-)-pindolol and chuangxinmycin.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ishibashi, H. et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 42, 271-271 (1994)