Merck
440868
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide
98%
Synonim(y):
(R)-(+)-(3-Chlorophenyl)oxirane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +21°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.551 (lit.)
bp
67-68 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
Klucz InChI
YVMKRPGFBQGEBF-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
Key chiral synthon for the preparation of the potent antidiabetic and antiobesity agent CL-316,243, a benzodioxole-containing phenethanolamine.[1] Ring opening of this chiral epoxide with amines produces amino alcohols which have been used as β-adrenergic agonists.[2]
Reactant involved in:
  • Diastereoselective Wadsworth-Emmons cyclopropanation for synthesis of quaternaty cyclopropyl esters
  • Synthesis of phenylethanolamine derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Stereoselective ring-opening for synthesis of β-aryloxy-substituted alcohols and amines
  • Synthesis of Biphenyl benzoic acid derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Synthesis of (S)-2-, 3-, and 4-chlorostyrene oxides with epoxide hydrolase
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D. Badone et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16, 1921-1921 (1994)
Disodium (R,R)-5-[2-[[2-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-amino] propyl]-1,3-benzodioxole-2,2-dicarboxylate (CL 316,243). A potent beta-adrenergic agonist virtually specific for beta 3 receptors. A promising antidiabetic and antiobesity agent.
J D Bloom et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(16), 3081-3084 (1992-08-07)