Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CO2ND4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.13
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+7
Form:
solid
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
technique(s)
NMR: suitable
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+7 | mass shift M+1 | mass shift M+4 | mass shift M+3 |
| technique(s) NMR: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % 13C, 98 atom % 15N |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) | mp 110-112 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?