Merck
607460
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate-13C2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CO215NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[15NH3].[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1+1,2+1;1+1
Klucz InChI
USFZMSVCRYTOJT-BQCHDQQLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)