Przejdź do
613991
Ammonium-d4 acetate
98 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ND4CO2CH3
Masa cząsteczkowa:
81.11
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(C)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i/hD4
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-JBISRTOLSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)