Kluczowe dokumenty
440310
Resorcinol monobenzoate
97%
Synonim(y):
3-Benzoyloxyphenol, 3-Hydroxyphenyl benzoate, m -Hydroxyphenyl benzoate
About This Item
Próba
97%
mp
133-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1cccc(OC(=O)c2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H10O3/c14-11-7-4-8-12(9-11)16-13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,14H
Klucz InChI
GDESWOTWNNGOMW-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)