440027
3,3′-Dimethoxy-4,4′-biphenylene diisocyanate
85%, technical grade
About This Item
klasa czystości
technical grade
Próba
85%
zanieczyszczenia
<15% toluene
mp
112-116 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(ccc1N=C=O)-c2ccc(N=C=O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H12N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)17-9-19)12-4-6-14(18-10-20)16(8-12)22-2/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
QZWKEPYTBWZJJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Preparation of azo urethane oligomers (PUs) by reaction with Disperse Red 19.
- Synthesis of microporous polyisocyanurate (PICU-A) material, via cyclotrimerization over an N-heterocyclic carbene (NHC) catalyst.
- Synthesis of series of maleimide-thiophene copolymers having pendent 2-hydroxyethyl and 6-hydroxyhexyl groups.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges