Merck
439827
Sigma-Aldrich
Diethyl (2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl)phosphonate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3CH(OH)P(O)(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
59-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H12F3O4P/c1-3-12-14(11,13-4-2)5(10)6(7,8)9/h5,10H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
ZVRKPNJLSIJXPF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)