Merck
439495
Sigma-Aldrich
4,4,4-Trifluoro-3-methyl-2-butenoic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CF3C(CH3)=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
bp
158-163 °C (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
gęstość
1.318 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C\C(=C\C(O)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-3(2-4(9)10)5(6,7)8/h2H,1H3,(H,9,10)/b3-2-
Klucz InChI
QRRCTLYMABZQCS-IHWYPQMZSA-N
Zastosowanie
Employed in the synthesis of trifluoromethylated hydrindenes.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bull. Soc. Chim. Belg., 103, 263-263 (1994)