Merck
439339
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol dibenzoate, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CO2CH2)2C6H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
ciąg SMILES
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Zastosowanie
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.