Merck
439274
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolidinium tetrafluoroborate
98%
Synonim(y):
CIB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10BClF4N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
175-177 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CN1CC[N+](C)=C1Cl
InChI
1S/C5H10ClN2.BF4/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;2-1(3,4)5/h3-4H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
UPLXKEIRISBKRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for:
Esterification and peptide coupling of sterically hindered amino acids
Preparation of efficient diazo-transfer reagents
Oxidative insertion for palladium and nickel catalyst synthesis
Preparation of catalysts for use in coupling reactions
Useful for the esterification and coupling of sterically hindered amino acids.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 220-220 (1993)
Proc. 22nd Eur. Pept. Symp.: Peptides 1992, 51-51 (1993)