Merck
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.24
Beilstein:
5431262
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
95%
mp
74-78 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
Klucz InChI
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)