Merck
438413
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium L-lactate solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]4N[CH3CH(OH)CO2]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
aktywność optyczna
[α]20/D −4.6°, neat
stężenie
70 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)