Przejdź do
92949
Trace Metal Mix A5 with Co
suitable for microbiology, Sterile supplement recommended for the culture and maintenance of Cyanobacteria
Synonim(y):
Trace Elements solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
life science and biopharma, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
cyanobacteria
General description
Trace Metal Mix A5 with Co is a supplement supplying trace elements for the growth of blue green algae and act as a fertilizer. Cyanobacteria have relatively high metal requirements for optimal growth compared to other bacteria largely due to metal cofactors in the oxygenic photosynthetic electron transfer apparatus, such as cytochromes, plastocyanin and chlorophyll rings. An adequate supply of trace metals is required to maintain optimal growth, particularly as these higher metal requirements make Cyanobacteria more prone to trace nutrient limitation. Co acts as a determinant of marine cyanobacteria distribution and productivity.
Application
Trace Metal Mix A5 with Co is a supplement added to BG11-Broth (Blue Green Medium) (Cat. No. 73816), recommended for the culturing and maintenance of Cyanobacteria
Other Notes
Composition per liter:
H3BO3 2860 mg
MnCl2 · 4H2O 1810 mg
ZnSO4 · 7H2O 222 mg
Na2MoO4 · 2H2O 390 mg
CuSO4 · 5H2O 79 mg
Co(NO3)2·6H2O 49 mg
add 1 mL to 1000 mL BG11 Broth (Cat. No.73816)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7644873816ERMCD200
suitability
cyanobacteria
suitability
Trichophyton spp. (Spp.), marine bacteria
suitability
cyanobacteria
suitability
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
-
application(s)
environmental
life science and biopharma, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
application(s)
general analytical
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
non-sterile
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)