Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
tag
His tagged
assay
>98% (SDS-PAGE)
form
liquid
mol wt
~26 kDa
packaging
pkg of 20 μg
concentration
≥0.2 mg/mL
technique(s)
activity assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable, transfection: suitable
impurities
<0.01 EU/μg endotoxin, tested
color
clear
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... TNFSF10(8743)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥98% (SDS-PAGE and HPLC) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli |
| technique(s) activity assay: suitable, transfection: suitable, cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) immunofluorescence: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| concentration ≥0.2 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| mol wt ~26 kDa | mol wt 19.6 kDa | mol wt 19.6 kDa, predicted mol wt ~21 kDa | mol wt 22.7 kDa |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?