Merck
438235
Sigma-Aldrich
Hydroxylammonium nitrate solution
24 wt. % in H2O, 99.999%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NOH · HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99.999%
Postać
liquid
stężenie
24 wt. % in H2O
gęstość
1.118 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
NO.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3NO/c2-1(3)4;1-2/h(H,2,3,4);2H,1H2
Klucz InChI
NILJXUMQIIUAFY-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Bone marrow
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3