Merck
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
68-71 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)