Merck
437484
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
95%
Synonim(y):
Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H40Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.51
Beilstein:
1774816
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C (lit.)
gęstość
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
Klucz InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)