Merck
437085
Sigma-Aldrich
5-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,3-O-isopropylidene-D-ribonic acid γ-lactone
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26O5Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.44
Beilstein:
4296295
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D −47°, c = 0.8 in chloroform
mp
72-74 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC(=O)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12
InChI
1S/C14H26O5Si/c1-13(2,3)20(6,7)16-8-9-10-11(12(15)17-9)19-14(4,5)18-10/h9-11H,8H2,1-7H3/t9-,10-,11-/m1/s1
Klucz InChI
VBPYRQYBEKHPKA-GMTAPVOTSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Wang et al.
Molecular cell, 74(4), 742-757 (2019-04-14)
Disturbances in autophagy and stress granule dynamics have been implicated as potential mechanisms underlying inclusion body myopathy (IBM) and related disorders. Yet the roles of core autophagy proteins in IBM and stress granule dynamics remain poorly characterized. Here, we demonstrate