Merck
437026
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
98%
Synonim(y):
(S)-(+)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, (S)-(+)-9-Methyl-5(10)-octaline-1,6-dione, (S)-Miescher-Wieland ketone, Wieland-Miescher ketone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Beilstein:
1569979
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +98°, c = 1.1 in benzene
mp
50-52 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@]12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3/t11-/m0/s1
Klucz InChI
DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
Zastosowanie
Key intermediate in the total synthesis of the macrocyclic diterpene lactone, (+)-cleomeolide. Chiral building block for enantioselective approaches to the A and C rings of taxol. Used to study selective hydrogenations of the carbon-carbon double bonds in α,β-unsaturated ketones with a new class of palladium complexes as catalysts.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Arseniyadis, S. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 99-99 (1994)
Sommovigo, M. Alper, H.
Tetrahedron Letters, 34, 59-59 (1993)
L.A. Paquette et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3523-3523 (1993)
Paquette, L.A. et al.
Journal of the American Chemical Society, 116, 3367-3367 (1994)
M. Golinski et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 159-159 (1993)