Przejdź do
436798
N4-Benzoylcytosine
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
208,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide, phenyl
SMILES string
O=C1NC=CC(NC(=O)c2ccccc2)=N1
InChI
1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
InChI key
XBDUZBHKKUFFRH-UHFFFAOYSA-N
General description
N4-Benzoylcytosine is an amide and its anti-microbial activity against pathogenic microorganisms has been studied using the Disk Diffusion and the Pour Plate method. It can be synthesized via the condensation of benzoyl chloride with cytosine.
Application
N4-Benzoylcytosine may be employed for the following syntheses:
  • 3′-C-ethynyl and 3′-C-(1,4-disubstituted-1,2,3-triazolo) double-headed pyranonucleosides
  • 2′-C-methyl-4′-thiocytidine, via the Pummerer reaction
  • 2′-fluorinated L-nucleoside analogs
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
438626232408460621
description
98%
description
98%
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
172 °C (dec.) (lit.)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
-
functional group
amide, phenyl
functional group
nitro, ester, ketone
functional group
chloro
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)