Merck
436550
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2N(CH2)3C[(CH2)3CH3](C2H5)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.34
Beilstein:
9261436
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.47 (lit.)
tw
269 °C/750 mmHg (lit.)
gęstość
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)