Merck
436496
Sigma-Aldrich
N,N′-Dithiobisphthalimide
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H8N2O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
95%
mp
225-229 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1N(SSN2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)