Merck
436275
Sigma-Aldrich
Samarium(III) tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Sm(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Próba
98%
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Sm](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)