Merck
436194
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopentane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.94
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.508 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
gęstość
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(Br)C(C)Br
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)