Merck
435899
Sigma-Aldrich
Thallium(I) selenide
pieces, 2-6 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Tl2Se
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
487.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
pieces
wielkość cząstki
2-6 mm
ciąg SMILES
[Tl][Se][Tl]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)