Merck
434094
Sigma-Aldrich
(2-Methylene-1,3-propanediyl)bis[trichlorosilane]
98%
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH2SiCl3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
tw
128-131 °C/16 mmHg (lit.)
gęstość
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CC(=C)C[Si](Cl)(Cl)Cl