Merck
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Synonim(y):
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
271.35
Beilstein:
2052397
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
współczynnik refrakcji
n20/D 1.536 (lit.)
tw
118-120 °C (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)