Merck
43303
Sigma-Aldrich
N-Alloc-1,3-propanediamine hydrochloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
N-Alloc-1,3-diaminopropane hydrochloride, Allyl N-(3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (AT)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
ciąg SMILES
Cl.NCCCNC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H14N2O2.ClH/c1-2-6-11-7(10)9-5-3-4-8;/h2H,1,3-6,8H2,(H,9,10);1H
Klucz InChI
KNZVKXKPJJFXRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)