Merck
432237
Sigma-Aldrich
Octafluoroacetophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
gęstość
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)