Kluczowe dokumenty
431877
Methyl 5-methylsalicylate
96%
Synonim(y):
Methyl 2-hydroxy-5-methylbenzoate
About This Item
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.533 (lit.)
bp
241-243 °C/767 mmHg (lit.)
gęstość
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-8(10)7(5-6)9(11)12-2/h3-5,10H,1-2H3
Klucz InChI
JQYUQKRFSSSGJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
226.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
108 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)