Merck
43160
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-[2-(Diphenylphosphino)phenyl]-4-phenyl-2-oxazoline
≥97.0% (31P-NMR)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H22NOP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.44
Beilstein:
6156936
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97.0% (31P-NMR)
aktywność optyczna
[α]20/D +29.5±3°, c = 1% in chloroform
mp
89-93 °C
ciąg SMILES
C1OC(=N[C@H]1c2ccccc2)c3ccccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C27H22NOP/c1-4-12-21(13-5-1)25-20-29-27(28-25)24-18-10-11-19-26(24)30(22-14-6-2-7-15-22)23-16-8-3-9-17-23/h1-19,25H,20H2/t25-/m1/s1
Klucz InChI
OKUTYUNUKKPYJS-RUZDIDTESA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)