Merck
43119
Sigma-Aldrich
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-α,α-Diphenyl-N-methyl-2-pyrrolidinemethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.37
Beilstein:
4749387
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +55±3°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
66-72 °C
ciąg SMILES
CN1CCC[C@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
Klucz InChI
XIJAGFLYYNXCAB-KRWDZBQOSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Ligand employed in the enantioselective addition of dialkylzincs to carbonyls
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K. Soai et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 7111-7111 (1987)
K. Soai et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 59, 5-5 (1992)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 677-677 (1992)
K. Soai et al.
Chemical Reviews, 92, 833-833 (1992)