Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
47-49 °C (lit.)
functional group
ether, ketal, tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C13H18O5S/c1-10-4-6-12(7-5-10)19(14,15)17-9-11-8-16-13(2,3)18-11/h4-7,11H,8-9H2,1-3H3
InChI key
SRKDUHUULIWXFT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description purum, ≥97.0% (GC) | description ≥95.0% (GC) | description 99% |
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 47-49 °C (lit.) | mp 25-28 °C | mp - | mp 36-38 °C (lit.) |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| functional group ether, ketal, tosylate | functional group tosylate | functional group tosylate | functional group tosylate, fluoro |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?