Merck
429600
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
environmental standard
Próba
99%
mp
239-241 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\c2ccccc2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H10N4O4/c18-16(19)11-6-7-12(13(8-11)17(20)21)15-14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-9,15H/b14-9+
Klucz InChI
DZPRPFUXOZTWAJ-NTEUORMPSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)