Merck
428981
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydro-5H-oxazolo[2,3-b]quinazolin-5-one
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
mp
160-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1N2CCOC2=Nc3ccccc13
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11-10-12(9)5-6-14-10/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
QBEBJBXQJGORQQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)