Merck
428574
Sigma-Aldrich
Dilithium tetrabromocuprate(II) solution
Synonim(y):
di-Lithium tetrabromocuprate(II)
About This Item
Wzór liniowy:
Li2CuBr4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
tw
65-67 °C
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Li+].[Li+].Br[Cu--](Br)(Br)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)