Merck
428531
Sigma-Aldrich
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
97%
Synonim(y):
5-(4-Chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
198-201 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C11H7ClO3/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-5-6-10(15-9)11(13)14/h1-6H,(H,13,14)
Klucz InChI
XIPQHWUSDHTXOO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid (5-(4-chlorophenyl)-2-furancarboxylic acid) is a 5-aryl-2-furancarboxylic acid. It has been synthesized by oxidation of the corresponding furaldehyde with silver nitrate and sodium hydroxide. It serves as an intermediate for the synthesis of 5-(5-aryl-2-furyl)-tetrazol-1-ylacetic acids, which are employed in the synthesis of semisynthetic cephalosporines.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Semisynthetic cephalosporines. I. An improved synthesis of 5-aryl-2-furancarboxylic acids.
Janda L and Voticky Z.
Chemical Papers, 38(4), 507-513 (1984)