Merck
428213
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-propylene)
average Mw ~28,700, average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(CH3)]X(CH2CH2)Y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
masa cząsteczkowa
average Mn ~9,100 (GPC vs. polyethylene stds.)
average Mw ~28,700
twardość
30 dmm (Penetrometer, ASTM D 5)
lepkość
200 poise(190 °C, Brookfield Thermosel)(lit.)
temp. przejścia
Tg −22 °C
softening point 135 °C (ring and ball, ASTM E 28)
gęstość
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=C.CC=C
InChI
1S/C3H6.C2H4/c1-3-2;1-2/h3H,1H2,2H3;1-2H2
Klucz InChI
HQQADJVZYDDRJT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Base polymer in hot melt adhesives and paper-laminating, extender and viscosity modifier in caulks and sealants and waterproofing agent in wire and cable applications.
Low odor, good heat stability, low color and broad compatibility with elastomers, plastics and tackifying resins.
Postać fizyczna
Amorphous copolymer.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)