Merck
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H18BClN6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
580.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
skład
Dye content, 75%
mp
270-276 °C (lit.)
λmaks.
673 nm
ciąg SMILES
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)