Merck
427365
Sigma-Aldrich
2-Biphenylyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.606 (lit.)
bp
92-94 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C13H9NO/c15-10-14-13-9-5-4-8-12(13)11-6-2-1-3-7-11/h1-9H
Klucz InChI
IHHUGFJSEJSCGE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Biphenylyl isocyanate is an aryl isocyanate.[1] It has been synthesized from 2-aminobiphenyl and phosgene. The density, viscosity, refractive index and dielectric constant of benzene solution of 2-biphenylyl isocyanate have been measured.[2]
Zastosowanie
2-Biphenylyl isocyanate may be used in the synthesis of 2-bromophenanthridone.[1]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microwave Absorption and Molecular Structure in Liquids. XXIII. The Dielectric Relaxation Times and Dipole Moments of Several Aryl Isocyanates and Related Compounds1.
Jolliffe BR and Smyth CP.
Journal of the American Chemical Society, 80(5), 1064-1066 (1958)
2-Bromophenanthridone.
Mosby WL.
Journal of the American Chemical Society, 76(3), 936-937 (1954)