Merck
427101
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) iodide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.9%
About This Item
Wzór liniowy:
NdI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
524.95
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.9%
Formularz
beads
wielkość cząstki
−10 mesh
ciąg SMILES
I[Nd](I)I
InChI
1S/3HI.Nd/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
DKSXWSAKLYQPQE-UHFFFAOYSA-K
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)