Merck
427098
Sigma-Aldrich
Terbium(III) iodide
anhydrous, flakes, 99.99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
TbI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
539.64
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
flakes
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: terbium
ciąg SMILES
I[Tb](I)I
InChI
1S/3HI.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
OJXRJPFRTRETRN-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)