Merck
426342
Sigma-Aldrich
3-tert-Butyladipic acid
97%
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
mp
112-115 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
237.2 - 242.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
114 - 117 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)